Merck
InicioProductosMaterial de laboratorioPortaobjetos y cámaras para microscopio
Portaobjetos y cámaras para microscopio
El análisis mediante microscopia óptica y electrónica de las muestras biológicas requiere reactivos y suministros uniformes para contribuir a garantizar que las células y los tejidos analizados tienen artefactos de procesamiento y visualización limitados. Contamos con una amplia selección de reactivos para microscopia, portaobjetos y cubreobjetosherramientas y material de vidriopara los laboratorios experimentales y clínicos de Corning®, BRAND®, PELCO®y otras marcas fiables. También ofrecemos una amplia selección de tecnologías de micromatrices de Grace Bio-Labs, entre otras, los portaobjetos recubiertos de nitrocelulosa microporosa ONCYTE® AVID™, NOVA™ y SuperNOVA™, y las cámaras de incubación Coverwell™ y Culturewell™.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Cubreobjetos de vidrio para portaobjetos de microscopio
Es necesario un tamaño y un grosor adecuados del cubreobjetos para que las condiciones de visualización de los portaobjetos sean óptimas. Elija entre nuestra amplia variedad de cubreobjetos en función de su forma, tamaño o grosor.
Portaobjetos para microscopio
Nuestra completa cartera de portaobjetos microscópicos disponible en varios tamaños y códigos de color ofrece uniformidad y una gran transparencia óptica. Tenemos una gama completa de tamaños con diferentes opciones: portaobjetos lisos, esmerilados, con doble esmerilado, coloreados, con bordes redondeados, con bordes rectificados, con bordes cortados y con cavidades para utilizar en el laboratorio clínico o en aplicaciones experimentales. Nuestra selección también consta de gradillas para portaobjetos de microscopio y una amplia gama de cajas de almacenamiento de portaobjetos con cierre deslizante para facilitarle los análisis y organizar su material.
Cubetas de vidrio para tinción
Ofrecemos una amplia gama de material de vidrio para tinción que cubre sus requisitos específicos de tinción celular o tisular, desde portaobjetos con cavidad pequeña hasta cubetas y bandejas de tinción que permiten una tinción cómoda y uniforme. Para teñir grandes volúmenes, también ofrecemos una gama completa de tarros de tinción Wheaton Coplin en tamaños de gradilla de 5 a 50 portaobjetos con tapas.
Herramientas de microscopia para mayor eficiencia y comodidad
Las herramientas precisas y fiables pueden mejorar enormemente la eficiencia del trabajo microscópico. Ofrecemos una variedad de pinzas y tenacillas finas en diferentes materiales y formas para manipular muestras y cubreobjetos, junto con rotuladores de PAP para portaobjetos de inmunotinción. La cartera también contiene microcentrífugas para portaobjetos con potencias 230 V y 110 V para permitir un secado rápido. Nuestras cajas y distribuidores de portaobjetos están diseñados en varios tamaños para permitir el almacenamiento y el envío seguros de los portaobjetos. Para esas largas sesiones en el banco de trabajo, ofrecemos incluso alfombrillas de silicona de laboratorio de colores variados para descansar sus pies.
Superficies de micromatrices
Ofrecemos una selección de superficies optimizadas para crear micromatrices como los portaobjetos recubiertos de epóxido Corning®, UltraGAPS™ y GAPS™ II, así como los portaobjetos recubiertos de nitrocelulosa microporosa Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID™, NOVA™ y SuperNOVA™ para análisis de adsorción de antígenos o anticuerpos, lisados celulares o tisulares, glucoproteínas y péptidos. El sistema de portaobjetos multimatriz Grace Bio-Labs ProPlate® integra la tecnología de matriz microscópica con el procesamiento automatizado de placas de microvaloración. Los módulos individuales encajan en una bandeja con un tamaño de placa de microvaloración estándar.
Suministros para microscopia electrónica
Proporcionamos los suministros y herramientas esenciales necesarios para microscopia electrónica de barrido y de transmisión. Nuestra colección incluye moldes de inclusión para muestras, tiras de vidrio para fabricar cuchillas de sección fina o gruesa y portamuestras para instrumentos clave. Ofrecemos una gama de gradillas de cobre, níquel y oro, marcadores para gradillas y cajas de almacenamiento de gradillas esenciales para la microscopia electrónica de transmisión. Nuestras películas para microscopia electrónica Carestream® están diseñadas para producir fotomicrografías de microscopia electrónica de gran calidad.
Cámaras de imagen y de perfusión
Los separadores para imágenes Grace Bio-Labs son ideales para la tinción celular y tisular, la microscopia de alta resolución, la inmunohistoquímica y las aplicaciones a cámara rápida de células vivas. Cámaras de imágenes de marcas como CoverWell ™ están diseñadas para estabilizar y admitir muestras gruesas y flotantes para aplicaciones de microscopia confocal y de obtención de imágenes. Las cámaras cubreobjetos MultiSlip™ y SecureSlip™ le aseguran que su muestra permanecerá aislada durante su cultivo celular, inmunofluorescencia o aplicación de tinción.