Z742569
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
Microplate centrifuge, Plate rotor centrifuge
About This Item
Características
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C2000-E-UK
Parámetros
2550 rpm
600 × g
técnicas
centrifugation: suitable
An × P × Al
9.2 in. (23 cm) × 10.2 in. (26 cm) × 7.75 in. (19.7 cm)
peso
9 lb (4 kg)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)