Merck
Crioalmacenamiento
Patrones de lípidos y ácidos grasos para las industrias analíticas.
Ofrecemos una amplia gama de herramientas y suministros criogénicos, como tubos de congelador, viales, gradillas, etiquetas, rotuladores, cajas de almacenamiento y guantes. Nuestros crioproductos son adecuados para utilizar en autoclaves, congeladores, manipulación de nitrógeno líquido, oxígeno o helio de atmósferas criogénicas, salas frías, congeladores a presión, llenado de líquidos criogénicos y manipulación de hielo seco. Ofrecemos una amplia gama de criosuministros para aplicaciones clínicas y experimentales, como laboratorios genéticos, biotecnológicos y farmacéuticos, clínicas de fertilidad y otras industrias.   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Cyro-Gloves®
Elija entre nuestra selección de guantes criogénicos resistentes al agua de varios tamaños que le proporcionarán una excelente protección térmica, flexibilidad y destreza cuando trabaje en entornos extremos (de -160 a 150 °C).
  • Estilo que proporciona calidez y comodidad adicionales
  • De gran tamaño para un mejor aislamiento
  • Resistente a los disolventes y productos químicos
  • Transpirables y sin carga estática
  • Forro interior lavable/secable a máquina
  • Adecuados para su uso en salas blancas de clase 1000
  • Sin asbestos
Gradillas de almacenamiento y cajas para congelador
Contamos con una amplia gama de gradillas y cajas para congeladores duraderas para que organice sus materiales criogénicos. Elija entre las marcas más conocidas, como Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®,TrueNorth®y muchas otras.
  • Las gradillas son apilables, con posiciones alfanuméricas.
  • Las composiciones van desde el cartón hasta el acero inoxidable.
  • Disponibles en diferentes colores y configuraciones.
Etiquetas y rotuladores criogénicos
Ofrecemos una completa gama de etiquetas y rotuladores duraderos de Diversified Biotech, entre ellos Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-spots™ y otros. Estas etiquetas proporcionan un marcaje coloreado, químicamente inerte y termorresistente a la mayoría de los plásticos, vidrio y metales sin degradación alguna. La selección también incluye etiquetas criogénicas láser especialmente diseñadas para facilitar la impresión.
Crioviales y criotubos
Ofrecemos una extensa gama de tubos y viales criogénicos diseñados para proteger y almacenar muestras biológicas, células humanas o animales, a bajas temperaturas en la fase gaseosa del nitrógeno líquido. Nuestros criotubos de almacenamiento no citotóxicos y sin pirógenos son estériles, resistentes a la temperatura e independientes. Garantizamos roscado externo y estanqueidad absoluta a los gases en nuestros viales sin necesidad de utilizar una junta de silicona.
Otros accesorios criogénicos
Desde recipientes dewars de nitrógeno líquido hasta criopinzas, ofrecemos las herramientas necesarias para una producción segura y eficiente en el entorno criogénico. 
  • Las pinzas de crioconservación permiten una manipulación sencilla de las pajitas, los viales y otros objetos pequeños de crioconservación. 
  • Los recipientes TrueNorth® Cool pueden utilizarse para enfriar muestras sensibles a la temperatura utilizando pastas de hielo y sal helada. 
  • Los refrigeradores TrueNorth® Mini se llenan con un gel aislante y fueron diseñados para ayudar a mantener fríos los reactivos para PCR, las enzimas y otros reactivos bioquímicos mientras se trabaja en la mesa de trabajo. 
  • La gama de recipientes Dewar para líquidos criogénicos (LD) de Worthington está diseñada para almacenar y dispensar cantidades más pequeñas de nitrógeno líquido. 
  • La gama Worthington Laboratory System (LS) de refrigeradores criogénicos está diseñada de forma exclusiva para el almacenamiento de viales en cómodas gradillas de almacenamiento tipo caja.
Vídeo relacionado