qPCR
En la PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR) se utilizan moléculas reporteras fluorescentes que permiten la cuantificación de los productos amplificados. Como en la PCR convencional, se amplifica un molde de ADN, ADNc o ARN, pero en cada ciclo se controlan las señales fluorescentes para una cuantificación relativa o absoluta.
Esta técnica es útil para numerosas áreas de investigación, entre ellas el análisis de la expresión génica, el genotipado, el análisis de microARN, los análisis de variación genética y los análisis de proteínas.
Categorías destacadas
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la piedra angular en los laboratorios de biología molecular. La PCR se utiliza para amplificar el ADN en varios órdenes de magnitud y nuestros reactivos y recursos son adecuados para numerosos procedimientos de investigación, como el análisis de expresión génica, el genotipado, la secuenciación y la mutagénesis.
Métodos y protocolos de clonación molecular y expresión de proteínas para una clonación fiable y una expresión proteica robusta a partir de vectores de expresión de proteínas de insectos, bacterias y mamíferos.
Reactivos y recursos epigenéticos para investigar especies de ARN, metilación del ADN, modificaciones de la cromatina y modificaciones de las histonas.
Análisis integral del microbioma intestinal: descubra una solución holística que abarca la preparación de muestras, la secuenciación, la bioinformática y las estadísticas. De 16S a WGS.
Cómo analizar los datos de la qPCR
La fluorescencia de las moléculas reporteras se mide y cuantifica; normalmente estas moléculas son o bien colorantes (es decir, SYBR® Green, bromuro de etidio), que se intercalan entre las bases de la doble hélice de ADN, o bien sondas diseñadas para unirse a una secuencia específica (es decir, balizas moleculares, sondas TaqMan® ) en el ADN.
Cuantificación relativa de los datos de la qPCR
Hay dos métodos principales de cuantificación de los datos de la qPCR. La cuantificación relativa, el método más común, utiliza la información ΔΔCt, mediante la cual se determina la proporción de expresión o abundancia del gen específico en la muestra, en comparación con un gen control, y se normaliza con la proporción de expresión de un gen de referencia. Dado que los valores de eficiencia E para los genes específico y de referencia difieren, este método también explica las diferencias en los valores de E. Este método se utiliza con más frecuencia en el análisis de la expresión génica.
Cuantificación absoluta de los datos de la qPCR
El segundo método, la cuantificación absoluta, es más común en microbiología medioambiental y hace uso de la curva patrón (SC). En el método de la curva patrón se utilizan series de dilución de la concentración de muestra conocida, N0, para crear una curva patrón utilizando la regresión lineal de log(N0) frente al ciclo umbral (CT). Esto se utiliza luego para calcular las concentraciones de molde de la muestra. La base de este método es que el valor de eficiencia de la muestra es el mismo que la del patrón.
¿Busca información más específica?
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Después de completar una PCR convencional, el análisis de los datos de la PCR/qPCR se lleva a cabo mediante resolución a través de un gel de agarosa o, más recientemente, a través de una electroforesis capilar.
- Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
- PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
- PCR workflow's variability influenced by sample source, reverse transcription, and assay design, impacting reproducibility.
- The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
- Ver todo (37)
Protocolos relacionados
- Nuestro protocolo de qPCR con SYBR Green es un método diseñado para detectar la cuantificación precisa de la expresión génica y las reacciones de RT-PCR
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Primer Concentration Optimization Protocol creates reaction matrix for testing primer concentrations against various partners.
- Optimization of qPCR conditions is important for the development of a robust assay. The two main approaches are optimization of primer concentration and/or annealing temperatures.
- Multiplex qPCR employing probe-based chemistries is a demanding application that often requires extensive optimization and validation.
- Ver todo (29)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]