Células madre
Las células madre, o citoblastos, tienen la capacidad única de autorrenovarse o diferenciarse en varios tipos de células en respuesta a las señales apropiadas. Estas propiedades proporcionan a las células madre potentes capacidades de reparación, sustitución y regeneración de los tejidos, por lo que los citoblastos humanos son de especial interés en investigación médica. Los citoblastos embrionarios tienen la capacidad de diferenciarse en más tipos de células que las células madre adultas. Varios factores desencadenan su diferenciación in vivo, algunos de los cuales pueden replicarse en cultivos de citoblastos in vitro. La naturaleza de los citoblastos requiere el uso de medios de cultivo de células madre y reactivos especiales. Dado que los medios subóptimos pueden cambiar el potencial de diferenciación de los citoblastos, es vital seleccionar los medios y reactivos correctos validados con células madre al comienzo del proceso de investigación. Los citoblastos pueden cultivarse como cualquier otra línea celular, siempre que se empleen los medios, reactivos y condiciones idóneos para las células madre. Algunas líneas de citoblastos son inmortales y pueden cultivarse indefinidamente en el laboratorio, pero muchas no. Por consiguiente, es fundamental considerar estas opciones antes de iniciar el cultivo de citoblastos.
Más información sobre:
Recursos de productos relacionados
- Induced Pluripotent Stem Cell Culture Protocols
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
- Induced Pluripotent Stem Cell Differentiation Protocols
We offer answers to frequently asked questions and a large collection of cell culture media, supplements, and bioactive small molecules used to control the cell fate of human iPSCs.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Neural Stem Cell Culture Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
- Derivation of Functional Oligodendrocyte Progenitor Cells (OPCs) from Human Neural Stem Cell Lines
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
- ReNcell® Human Neural Progenitors: Renewable and Consistent Human Neural Stem Cell Lines that Differentiate into Functional Neurons
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Investigación en células madre
Los avances recientes en el ámbito de la investigación con citoblastos se han debido al advenimiento de la tecnología CRISPR de modificación del genoma y a las técnicas de cultivo en 3D más avanzadas. Estos protocolos, como los métodos de cultivo celular de organoides, han proporcionado modelos celulares in vitro de “enfermedad en una placa de cultivo” más predictivos. Al combinar nuestra experiencia en CRISPR, edición génica con ZFN y células madre, ahora ofrecemos nuevas líneas de citoblastos, medios optimizados y kits innovadores para todas las áreas de la biología de las células madre: cultivo de citoblastos pluripotentes inducidos (iPSC), neurocitoblastos, hemocitoblastos y citoblastos mesenquimatosos.
Además de nuestra amplia cartera de citoblastos listos para análisis, medios de cultivo celular sin suero y soluciones de cultivo tridimensional, ofrecemos líneas de células madre diseñadas a medida a través de nuestro sencillo Cell Design Studio. Elija su hospedador o línea de iPSC favoritos y deje que nuestro especializado equipo de científicos inactive, modifique o inserte su gen de interés.
Los citoblastos pluripotentes, como los citoblastos embrionarios (células ES) y los citoblastos pluripotentes inducidos (iPSC), tienen la capacidad de dar lugar a una progenie diferenciada representativa de las tres capas germinales (ectodermo, endodermo y mesodermo). La capacidad de expandir in vitro las células pluripotentes y someterlas a diferenciación directa para producir tipos de células específicos es crucial para el desarrollo de citoterapias destinadas a sustituir o restaurar tejidos dañados por enfermedad o lesión.
Ofrecemos una amplia gama de herramientas propicias para el trabajo con iPS: kits de reprogramación de células iPS; medios y reactivos para cultivo celular de iPS; herramientas de caracterización de las IPS; y medios de diferenciación celular de las iPS.
Citoblastos pluripotentes
Nos enorgullece ofrecer líneas del Banco Europeo de citoblastos pluripotentes inducidos (EBiSC) para proporcionar a los investigadores un mayor acceso a casi 800 líneas celulares de iPS humanos procedentes de pacientes para el modelado de enfermedades. Esta cartera es una extensión de nuestra asociación con Salud Pública de Inglaterra como distribuidor de su Colección Europea de Cultivos Celulares Autenticados (ECACC). Ofrecemos una solución completa para trabajo con iPSC: nuevos kits de reprogramación, medios de cultivo para iPSC y kits de caracterización y anticuerpos frente a las células madre.
Neurocitoblastos
Ofrecemos una variedad de líneas de neurocitoblastos humanos patentados procedentes de diversas fuentes, entre ellas, las iPSC, los células madre fetales y las embrionarias. Todas las líneas de neurocitoblastos (NSC) vienen con medios sin suero y reactivos optimizados para garantizar una expansión adecuada. Los medios especializados para NSC garantizan la diferenciación apropiada, y ofrecemos herramientas para la caracterización posterior de las NCS.
Células madre mesenquimatosas
Las células madre mesenquimatosas humanas (MSC) son citoblastos adultos multipotentes que tienen la capacidad de diferenciación multilinaje, lo que da lugar a una variedad de fenotipos mesenquimatosos como los osteoblastos (hueso), los adipocitos (grasa) y los condrocitos (cartílago). Debido a su capacidad de autorrenovación durante períodos prolongados y a la capacidad de diferenciarse en células especializadas, ha aumentado el interés en la biología de los cultivos de MSC, en particular en su potencial terapéutico para una variedad de enfermedades. Nuestra completa colección de herramientas y tecnologías para el cultivo de células madre mesenquimatosas incluye líneas de MSC de pocos pases procedentes de diversos tejidos, medios de expansión y diferenciación optimizados y una amplia gama de colorantes celulares y anticuerpos relacionados con las MSC.
Celas nutritivas MEF
Muchos protocolos de cultivo celular de embriocitoblastos, o células madre embrionarias, (ES) se basan en el uso de una monocapa de fibroblastos embrionarios primarios de ratón (células nutritivas MEF). Las células MEF segregan al medio varios factores de crecimiento importantes que ayudan a mantener la pluripotencia, y proporcionan una matriz celular en la que pueden crecer las células ES. Las células nutritivas de ratón EmbryoMax™ PMEF proporcionan a los investigadores una solución cómoda para el cultivo de ES al eliminar la necesidad de un tedioso aislamiento y preparación de las células nutritivas.
Cultivo de células madre embrionarias de ratón
Modelos de ratón transgénico
Las tecnologías transgénica y de desactivación genética son potentes herramientas para estudiar la función de los genes. El método imperante para crear ratones transgénicos y ratones con genes desactivados o suprimidos consiste en la introducción de células madre embrionarias modificadas genéticamente en embriones de ratón en fase temprana mediante técnicas de inyección o agregación en blastocistos. Estos métodos dan lugar a la generación de descendientes quiméricos, y la modificación genética puede transmitirse a generaciones sucesivas si las células ES contribuyen a la línea germinal.
Ofrecemos una amplia gama de herramientas y tecnologías para el cultivo de células madre embrionarias de ratón, como el suplemento de referencia ESGRO®/mLif y los medios sin suero y sin capa de células nutritivas ESGRO® Complete y ESGRO®-2i . Nuestra cartera de productos incluye medios esenciales para embriones de ratón y células nutritivas MEF para el almacenamiento, la transferencia y la expansión de embriones de ratón utilizados para crear modelos de ratón transgénico.
Suplemento LIF de ratón ESGRO para cultivo de ES de ratón
Durante más de una década, los investigadores que trabajan con células madre han confiado en sus cultivos con el suplemento LIF de ratón ESGRO® para mantener el estado pluripotente de sus líneas celulares ES de ratón. La referencia para el cultivo de células ES de ratón no diferenciadas, el suplemento mLIF ESGRO®, se caracteriza por:
- Inhibición constante de la diferenciación de las células ES
- Práctico formato, suministrado en unidades activas/ml
- Ausencia de variación entre lotes
- Flexibilidad: admite cultivos celulares sin y con capa de células nutritivas
Medios sin suero y suplementos para el cultivo de citoblastos
Históricamente el suero bovino fetal (FBS) ha sido el suplemento de elección para el cultivo in vitro de células de mamífero, incluidas las células madre. Sin embargo, debido a la composición indefinida del FBS, los investigadores han pasado a utilizar medios y suplementos definidos químicamente sin suero y sin células exógenas para investigación en células madre. Las ventajas de los medios sin suero son:
- Homogeneidad: La composición definida de los medios garantiza la uniformidad entre lotes.
- Rendimiento: Una elevada actividad biológica de los componentes produce un rendimiento superior.
- Trazabilidad: Los componentes de origen no animal garantizan el cumplimiento normativo mundial.
- Disponibilidad: Oferta y precio estables.
Ofrecemos medios para cultivo de células madre sin suero, patentados y listos para usar para una variedad de tipos de citoblastos: células madre embrionarias (ES)/IPS humanas, neurocitoblastos (NSC), hemocitoblastos (HSC) y células madre mesenquimatosas (MSC). Estos medios son sometidos a estrictos controles de calidad para garantizar el rendimiento y la homogeneidad.
Los medios y las citocinas Stemline™ fabricados según las cGMP están optimizados para la expansión y la maduración de diversos tipos de células madre adultas en entornos clínicos y de fabricación. Los productos Stemline™
- Se fabrican según las GMP
- Carecen de suero y de células exógenas
- Son de rendimiento validado y probado por lotes
- Uniformidad validada