Merck
Cultivo de células de mamífero
Aplicaciones, principios y técnicas de cultivo de células de mamífero
El cultivo de células de mamífero es una importante herramienta para investigación y aplicaciones clínicas y farmacéuticas. Las células aisladas de tejidos animales pueden expandirse en cultivo para estudiar la biología y la enfermedad celulares o pueden utilizarse para la producción de anticuerpos, proteínas y vacunas. Las líneas celulares de mamífero inmortalizadas pueden hacerse crecer in vitro durante periodos prolongados y se utilizan habitualmente como modelos simples de la biología compleja.
Crecimiento de células de mamífero in vitro
El crecimiento celular requiere una mezcla compleja de nutrientes: azúcares, aminoácidos, albúmina, vitaminas, minerales y factores de crecimiento. Los medios de cultivo celular suministran estos nutrientes esenciales a los cultivos de células de mamífero. Las células de mamífero se cultivan en incubadoras que proporcionan un entorno estéril para el crecimiento a temperatura óptima (37 °C) con CO2 al 5% para mantener niveles de pH similares a los de la sangre de los mamíferos.
Excepto para algunos tipos de células sanguíneas, que pueden cultivarse en suspensión, la mayoría de las células procedentes de los tejidos de mamífero requieren adherencia a una superficie para su división y crecimiento apropiados. Las superficies de cultivo celular son suministradas por frascos, placas y filtros de poliestireno o vidrio diseñados para fijación celular. La fijación de las células puede facilitarse mediante el uso de polímeros sintéticos como la poli-D-lisina (PDL) y proteínas de la matriz extracelular como el colágeno que proporciona un marco de fijación para la adhesión.
Técnicas de cultivo de células de mamífero
Se utilizan técnicas asépticas para evitar la contaminación de las células que crecen in vitro. Los cultivos de células de mamífero requieren pases o subcultivos, lo que implica la dilución de las células que han alcanzado confluencia y la sustitución de los medios de cultivo agotados para la salud y la propagación celulares. Para realizar los pases de los cultivos de células adherentes, las células deben ser disociadas de las superficies de cultivo utilizando métodos enzimáticos como la tripsinización o métodos mecánicos, como el raspado antes de la transferencia a los nuevos frascos o placas de cultivo para que se produzca nueva fijación. Los métodos de recuento celular por medio de hemocitómetros y contadores celulares automáticos permiten evaluar la viabilidad celular y ayudan a determinar las densidades de siembra para los pases y las densidades celulares apropiadas para los procesos subsiguientes. Las células cultivadas pueden crioconservarse mediante almacenamiento en nitrógeno líquido, de donde pueden descongelarse reservas de siembra cuando se vuelven a necesitar existencias de trabajo.
Artículos técnicos relacionados
  • Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
  • Learn more about β-Alanine, an important amino acid supplement and explore how it is used in cell culture. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
  • Learn more about L-asparagine, an important amino acid supplement, and explore how it is used in primary and cancer cell culture. We offer amino acid cell culture supplements and reagents.
  • Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.
  • Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
  • Ver todo (118)
Protocolos relacionados
  • Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs
  • This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
  • Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
  • Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
  • Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.
  • Ver todo (27)