Filtros de vacío Stericup®
![Stericup® Quick Release filters for sterile filtration Las unidades de filtración esterilizante Stericup filtran medios y tampones para cultivo celular](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/sterile-lab-media-filtration-and-cultureware/stericup-qr-sterile-filters/stericup-qr-sterile-filters.jpg)
Las unidades de filtración Stericup® han sido los sistemas de filtración de medios y tampones más fiables durante décadas. Las unidades de filtración al vacío de última generación Stericup® Quick Release presentan actualizaciones de diseño ergonómico que optimizan la usabilidad y agilizan el proceso de filtración al tiempo que protegen los cultivos celulares esenciales con el renombrado rendimiento de las membranas Millipore®.
Las mentes de los científicos Millipore® no se detienen con la esterilización por filtración más fiable del mundo. Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos llevó a diseñar un filtro esterilizante seguro que ayude a los laboratorios a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Los filtros Stericup® E y Steritop® E proporcionan la misma filtración esterilizante constante que los cultivadores de células de todo el mundo han elegido durante décadas, pero se unen directamente a las botellas de medios comerciales, lo que elimina el embudo de plástico para reducir los residuos de plástico hasta en un 48 %.
Vea nuestra oferta de productos o solicite información a continuación.
CATEGORÍAS POPULARES
Recursos de productos relacionados
- Fact Sheet: Stericup® E Sustainability
Our engineers found a way to provide the steadfast performance you’ve come to expect from Millipore® membrane filtration devices, with a significant reduction in disposable plastic materials.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Application Note: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
In this study, we examined the impact of filtration of hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components after repeated filtration using Stericup® sterile filtration devices.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Unidades de filtración Stericup® y Steritop®
Los dispositivos de filtración estériles Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios de laboratorio. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable sin puntas.
- Las unidades de filtración Stericup® combinan una unidad de filtración con un matraz receptor y un tapón para procesamiento y almacenamiento
- Las unidades de filtración de tapa de botella Steritop® se pueden utilizar en botellas con aberturas de 33 mm o 45 mm
- Las botellas receptoras y tapones de cierre hermético están disponibles en frascos receptores de 250 ml, 500 ml y 1000 ml
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®. Ver todos los productos.
Aplicaciones
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas al tiempo que maximizan el flujo y pueden utilizarse para la esterilización mediante filtración al vacío de disoluciones acuosas como medios para cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
- Medios para cultivo de tejidos +/- aditivos
- Disoluciones tampón
- Disoluciones biológicas
Productos químicos de membrana adecuados para su aplicación
El rendimiento de la esterilización por filtración depende de la calidad de la membrana filtrante. Los filtros Stericup® y Steritop® están disponibles con una selección de membranas Millipore® que establecen el patrón de la industria para las propiedades específicas de su aplicación.
- El caudal más rápido y la baja adsorción de proteínas de las disoluciones acuosas con las membranas de polietersulfona (PES) Millipore Express® y Express® Plus
- Amplia compatibilidad química y fluoruro de polivinilideno (PVDF) de muy baja adsorción de proteínas
Tamaño de poro de la membrana
El tamaño de poro está relacionado con la capacidad del filtro para filtrar partículas de un tamaño determinado. Los filtros Stericup® y Steritop® pueden seleccionarse por tamaño de poro para satisfacer sus requisitos específicos.
- 0,1 µm: eliminación de micoplasmas
- 0,22 µm: filtración esterilizante
- 0.45 µm: clarificación
Volúmenes de proceso y almacenamiento
Los volúmenes de proceso se basan en la capacidad del embudo para las unidades de filtración Steritop® o en una combinación de la capacidad del embudo y la capacidad de la botella receptora correspondiente en el caso de los filtros Stericup® . Las unidades de filtración Stericup® y Steritop® pueden utilizarse para procesar y almacenar volúmenes comprendidos entre 150 ml y 1 l.
- 150 ml
- 250 ml
- 500 ml
- 1 000 ml
![Stericup<sup>®</sup> Quick Release Filtration System. Descomposición del diseño del sistema de filtración Stericup® Quick Release en 4 partes.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/sterile-lab-media-filtration-and-cultureware/stericup-quick-release-filtration-systems/stericup-quick-release-filtration-systems.jpg)
Figura 1.Sistema de filtración Stericup® Quick Release
Diseño de los sistemas de filtración de liberación rápida Stericup®
- El embudo del filtración de liberación rápida se desconecta de la botella receptora con sólo un cuarto de vuelta, lo que reduce la probabilidad de derrames y facilita su manipulación en la mesa de trabajo o debajo de la campana.
- La identificación del producto en negritas en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño del poro, para una selección del producto rápida y apropiada para la aplicación.
- El tapón de de cierre hermético tiene rebordes y está modificado para permitir un agarre firme en condiciones húmedas o secas. Además, un tope táctil confirma el cierre seguro. Preocúpese menos por la posibilidad de derramar o contaminar el contenido esterilizado.
- La amplia superficie de escritura esmerilada del frasco receptor y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado para mejorar la legibilidad y reducir las manchas ilegibles.
Más comodidad
- El tapón de cierre hermético se apoya en el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
- Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Los filtros Stericup® proporcionan un caudal rápido con una baja retención de proteínas
El rendimiento de la filtración depende del rendimiento de la membrana. Nuestras membranas Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ y Fluoropore™ establecen el patrón de calidad del sector. Combinadas con las mejoras ergonómicas del diseño de liberación rápida (Quick Release), los sistemas de esterilización por filtración Stericup® y Steritop® son ideales para sus requisitos de filtración. Vea este vídeo para obtener más información sobre las características de calidad de nuestras unidades de filtración Quick Release.
![Stericup filters filter fast, with low protein Los filtros Stericup filtran rápidamente, con pocas proteínas](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/sterile-lab-media-filtration-and-cultureware/stericup-graph-media-throughput-performance/stericup-graph-media-throughput-performance.jpg)
Figura 1.Los filtros Stericup® proporcionan un caudal rápido con una baja retención de proteínas
![Stericup filters filter fast, with low protein Los filtros Stericup filtran rápidamente, con pocas proteínas](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/sterile-lab-media-filtration-and-cultureware/stericup-graph-protein-binding-performance/stericup-graph-protein-binding-performance.jpg)
Figura 1.Los filtros Stericup® proporcionan un caudal rápido con una baja retención de proteínas
![Eco-friendly Stericup® E filters for sterile filtration Las unidades Stericup® E y Steritop® E son una opción más ecológica para una esterilización por filtración segura](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/sterile-lab-media-filtration-and-cultureware/stericup-e-steritop-e-filters/stericup-e-steritop-e-filters.jpg)
En los filtros Stericup® y Steritop® E se utiliza menos plástico y menos envases
Nuestros ingenieros encontraron un diseño que conserva la excepcional filtración Stericup® al tiempo que proporciona a su laboratorio una forma de reducir drásticamente el uso de plástico y materiales de embalaje desechables. Tanto si su objetivo es la certificación de laboratorio ecológico como si sólo pretende dejar una menor huella, los filtros Stericup®E y Steritop®E están diseñados para garantizar un cultivo celular sin problemas, a la vez que reducen el impacto medioambiental de varias formas.
Las unidades Stericup® E dan la vuelta a la filtración en su cabeza, literalmente. Hemos eliminado la necesidad de utilizar el embudo de plástico creando una forma de conectar botellas de medios de cultivo o material de vidrio convencionales directamente a la unidad de filtración. Basta con invertir el conjunto filtro Stericup® E-botella receptora y enroscarlo a la botella que contiene el medio o el tampón. Dé la vuelta al conjunto, conéctelo al vacío y observe cómo se produce la filtración esterilizante. El dispositivo Steritop® E ahorra aún más plástico al permitirle acoplar el filtro a su propia botella receptora de laboratorio compatible y reutilizable antes de enroscarlo a la botella que contiene los medios sin filtrar.
Los filtros Stericup® E y Steritop® E proporcionan una reducción significativa de los residuos para ayudar a los laboratorios a alcanzar los objetivos de sostenibilidad:
- Reducción de hasta un 26 % en los residuos de plástico para los dispositivos Stericup® E y de hasta un 48 % para los filtros Steritop® E en comparación con los filtros de plástico tradicionales
- Debido a que los dispositivos son más pequeños, el embalaje se reduce hasta en un 48 % para los filtros Stericup® E y en un 69 % para las unidades Steritop® E.