1667359
USP
Tiletamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, NSC 167740
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tiletamine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[s]1c(ccc1)C2(CCCCC2=O)NCC.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H
Clave InChI
ZUYKJZQOPXDNOK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Tiletamine and Zolazepam for Injection
- Tiletamine Hydrochloride
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)