1566045
USP
Prochlorperazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prochlorperazine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Prochlorperazine Maleate
- Prochlorperazine Maleate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)