Merck
1559006
USP
Prednisona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Pregnadieno-17α,21-diol-3,11,20-triona, 1- Cortisona, 17α,21-dihidroxi-1,4-pregnadieno-3,11,20-triona, Dehidrocortisona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26O5
Número de CAS:
Peso molecular:
358.43
Beilstein/REAXYS Number:
2065301
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prednisone
manufacturer/tradename
USP
mp
236-238 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia de la USP de la prednisona para ensayos y pruebas específicas.
También se utiliza para preparar disoluciones patrón, disoluciones reserva de patrón y disoluciones patrón internas para ensayo, y análisis de rendimiento de acuerdo con las siguientes monografías de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
  • Prednisona
  • Comprimidos de prednisona
  • Disolución de prednisona para administración por vía
  • Comprimidos de hidrocortisona
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Prednisone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(1), 3671-3671 (2020)
Prednisone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 3670-3670 (2020)
Prednisone Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3), 3672-3672 (2020)
Hydrocortisone Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(6), 2234-2234 (2020)
Ronald de Wit
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 41(4), 502-507 (2005-03-02)
Until now, the use of systemic chemotherapy for advanced androgen-independent prostate cancer has had very little to offer to patients. However, in 2004, two large randomised trials investigating docetaxel vs. mitoxantrone have both demonstrated survival improvements, and, in one of