Y0001920
Prednisone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Prednisolone, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prednisone
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)