Key Documents
1553768
USP
Pramipexole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pramipexole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Inchi Key
DRRYZHHKWSHHFT-BYPYZUCNSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
Related product
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.