Y0001187
Pramipexole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Pramipexole dihydrochloride monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pramipexole
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2c(nc1N)CC[C@@H](C2)NCCC.[Cl-].[Cl-].O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH.H2O/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
Clave InChI
APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)