1424153
USP
3-Methyl-1-butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
familia API
isoamyl alcohol
temp. de autoignición
644 °F
lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)