1254009
USP
β-Estradiol 17-valerate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
β-Estradiol 17-valerate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-pentanote
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
estradiol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
Clave InChI
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Estradiol Valerate Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)