1220517
USP
Dipyridamole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2,2′-[(4,6,8-Tri-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)imino]bisethanol, 2,2′-{[4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]azanediyl}diethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dipyridamole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)