1194803
USP
Diethyl sebacate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
diethyl sebacate
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)