8.08230
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
Sinónimos:
4-Toluenesulfonamide, PTSA
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
bp
220-222 °C/13 hPa
mp
136-138 °C
temperatura de transición
flash point 202 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
395.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
202 °C - closed cup