1121038
USP
8-Chlorotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
8-Chloro-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
About This Item
Productos recomendados
familia API
theophylline, theophylline
envase
pkg of 200 mg
fabricante / nombre comercial
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Dimenhydrinate
- Dimenhydrinate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)