1077708
USP
8-Bromotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
8-Bromo-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
theophylline
fabricante / nombre comercial
USP
mp
315-320 °C (dec.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Brc1[nH]c2c(n1)C(=O)N(C(=O)N2C)C
InChI
1S/C7H7BrN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
SKTFQHRVFFOHTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)