PHR9060
D-(−)-α-Phenylglycine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, Ampicillin Sodium Impurity L (PhEur), Cefaclor Impurity A (PhEur), Cefalexin Monohydrate Impurity A (PhEur), (R)-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
descripción
API family: ampicillin
familia API
cefalexin, ampicillin, cefaclor
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
≥300 °C (dec.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clave InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)