255300
3-Aminosalicylic acid
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
3-Aminosalicylic acid, 97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?