PHR2703
Formoterol fumarate dihydrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Fumarato de ((±)-2′-hidroxi-5′-[(R*)-1-hidroxi-2-[(R*)-p-metoxi-a-metil-fenetil]amino]etil]formanilida (2:1) (sal) dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. F0372000
traceable to USP 1286107
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
formoterol
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C(Cc4ccc(cc4)OC)C)CC(O)c3cc(c(cc3)O)NC=O.N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)NC=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O.O.O
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;
Clave InChI
RATSWNOMCHFQGJ-XODSYJLDSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)