PHL89732
trans-p-Methoxycinnamic acid ethyl ester
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ethyl trans-4-methoxycinnamate, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid ethyl ester, trans-4-Methoxycinnamic acid ethyl ester, Ethyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b9-6+
Clave InChI
DHNGCHLFKUPGPX-RMKNXTFCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)