PHL89722
Lupeol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
β-Viscol, 20(29)-Lupen-3β-ol, 3β-Hydroxy-20(29)-lupene, Clerodol, Fagarasterol, Lupenol, Monogynol B
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
[H]C12CCC3C4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@]4([H])CCC3(C)[C@]1(C)CCC5(C)CC[C@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
MQYXUWHLBZFQQO-QGTGJCAVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?