PHL89317
Magnolol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI key
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)