PHL86280
Crocetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
α-Crocetin, 8,8′-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, trans-Crocetin, Apocarotenic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
InChI key
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?