Merck
PHL84196
Carboxyatractyloside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Dipotassium carboxyatractyloside, Gummiferin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H44K2O18S2
Número de CAS:
Peso molecular:
847.00
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)O)OC(=O)CC(C)C)O[C@@H]2C[C@@]3([C@@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@H]3C(C2)(C(=O)O)C(=O)O)C)COO)O
InChI
1S/C31H46O19S2/c1-14(2)9-21(32)48-24-23(50-52(42,43)44)22(49-51(39,40)41)18(13-45-38)47-26(24)46-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(33)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(34)35)28(36)37/h14,16-20,22-26,33,38H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,39,40,41)(H,42,43,44)/t16-,17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25+,26+,29-,30-/m1/s1
Clave InChI
CYBVQIBJEFQVPD-GWDNDVLHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)