Merck
PHL84061
Convolamine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Methylphyllalbine, Veratroyltropine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
305.37
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-18-12-5-6-13(18)10-14(9-12)22-17(19)11-4-7-15(20-2)16(8-11)21-3/h4,7-8,12-14H,5-6,9-10H2,1-3H3
Clave InChI
AEFPCFUCFQBXDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)