Merck
PHL83918
Trilobatin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
p-Phloridzin, p-Phlorizin, Phloretin 4′-glucoside, Prunin dihydrochalcone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24O10
Número de CAS:
Peso molecular:
436.41
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc(c(c(c2)O)C(=O)CCc3ccc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H24O10/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-12-7-14(25)17(15(26)8-12)13(24)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10/h1-2,4-5,7-8,16,18-23,25-29H,3,6,9H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clave InChI
GSTCPEBQYSOEHV-QNDFHXLGSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)