Merck
PHL83519
Koenimbine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,11-Dihydro-8-methoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, 8-Methoxy-3,3,5-trimethyl-3,11-dihydro-chromeno[5,6-b]indole, Kenimbine, Koenimbin, NSC 127152
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.36
Beilstein:
1221655
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
CC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=C(OC)C=C4)O1
InChI
1S/C19H19NO2/c1-11-9-15-14-10-12(21-4)5-6-16(14)20-17(15)13-7-8-19(2,3)22-18(11)13/h5-10,20H,1-4H3
Clave InChI
OSERHKINMDLESD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)