PHL83258
trans-m-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
trans-3-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
193-195 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
Clave InChI
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)