PHL82838
Skimmianine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
β-Fagarine, Chloroxylonine
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
n1c2[o]ccc2c(c3c1c(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C14H13NO4/c1-16-10-5-4-8-11(13(10)18-3)15-14-9(6-7-19-14)12(8)17-2/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
SLSIBLKBHNKZTB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)