PHL82547
Garcinone D
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3,6-Trihydroxy-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-7-methoxy-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H28O7/c1-12(2)6-7-13-15(25)10-18-20(21(13)27)22(28)19-14(8-9-24(3,4)29)23(30-5)16(26)11-17(19)31-18/h6,10-11,25-27,29H,7-9H2,1-5H3
Inchi Key
TYALNCRUIKOKGP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)