Merck
PHL80965
(-)-Dihydroquinine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Hydroquinine, (8a,9R)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinine, NSC 41799
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.43
Beilstein:
91444
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
168-176 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)