PHL80545
Timosaponin A III
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Anemarsaponin A 3, Filiferin B, Xilingsaponin A, Zhi-mu saponin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
InChI
1S/C39H64O13/c1-18-7-12-39(47-17-18)19(2)28-25(52-39)14-24-22-6-5-20-13-21(8-10-37(20,3)23(22)9-11-38(24,28)4)48-36-34(32(45)30(43)27(16-41)50-36)51-35-33(46)31(44)29(42)26(15-40)49-35/h18-36,40-46H,5-17H2,1-4H3/t18?,19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39+/m0/s1
InChI key
MMTWXUQMLQGAPC-HRSJJQGESA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)