CRM46903
Methyl elaidate
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Sinónimos:
Methyl elaidate, Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Ensayo
99.9%
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 mg/mL in heptane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidad
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester (methyl)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
Clave InChI
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3.99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)