722782
trans, trans-9,12-Octadecadienoic acid-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
Linolelaidic acid-14,15,16,17,18-13C5
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)