BP1118
1-Methylpiperazine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3.5 (vs air)
familia API
cyclizine
Formulario
crystalline powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
densidad
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
88.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)