PHR2071
Benzhydrol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Diphenylmethanol, Diphenhydramine Impurity D, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000887
traceable to USP 1051602
familia API
diphenhydramine, cyclizine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Clave InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Benzhydrol is a commonly used precursor in the production of pharmaceutical drugs, such as antihistamines, antihypertensives, and antiallergens.
Aplicación
Nota de análisis
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)