BP1113
Abacavir impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Abacavir sulfate
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
abacavir, abacavir
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[n+]6(c7nc(nc(c7[nH]c6)NC8CC8)N)[C@@H]5C[C@@H](C=C5)CO.[n+]2(c3nc(nc(c3[nH]c2)NC4CC4)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
Clave InChI
WMHSRBZIJNQHKT-FFKFEZPRSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)