808092
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 6 mm I.D. stainless steel TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel frit
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 08092
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
2 μm
compatibility
6 mm ID SS TSKgel columns
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)