807619
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 1 ea
Sinónimos:
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 4.6 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
About This Item
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 1 ea
material
stainless steel
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 07619
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
2 μm
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)