Documentos clave
807210
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinónimos:
Kits TSKgel® DEAE-5PW Guards y Guardgel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Nombre del producto
Kit TSKgel® DEAE-5PW Guardgel, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 07210
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
20 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel DEAE-5PW column
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)