GE17-0709-01
DEAE Sepharose™ Fast Flow
Cytiva 17-0709-01, pack of 500 mL
Sinónimos:
DEAE Sepharose Resin
About This Item
Productos recomendados
ligand
diethylaminoethyl
description
Ion Exchanger Type (value)
packaging
pack of 500 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-0709-01
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm
average diameter
90 μm
cleaning in place
2-14
working range
2-12
suitability
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
General description
DEAE Sepharose Fast Flow forma parte de la plataforma de intercambio iónico Sepharose™ Fast Flow, que ha sido el estándar industrial para la cromatografía de intercambio iónico durante las últimas décadas. Está compuesta por microesferas de agarosa al 6% reticuladas, con grupos de intercambio aniónico débiles de dietilaminoetilo (DEAE). DEAE Sepharose Fast Flow tiene una elevada estabilidad química, lo que permite los probados protocolos de limpieza in situ (CIP) y desinfección. El escalado con DEAE Sepharose Fast Flow es sencillo y el medio está disponible en una serie de herramientas de desarrollo del proceso preenvasadas.
Como miembro de la gama de medios BioProcess, DEAE Sepharose Fast Flow cumple las exigencias industriales con seguridad de suministro y completo soporte técnico y normativo.
Features and Benefits
- Intercambiador aniónico débil bien probado desarrollado para los procesos downstream industriales
- Se utiliza ampliamente para la captura y la purificación intermedia de un amplio abanico de productos biofarmacéuticos aprobados.
- El estándar de la industria para la cromatografía mediante intercambio iónico durante las últimas décadas.
- Elevada estabilidad química que permite protocolos bien probados de CIP y desinfección
- La naturaleza hidrófila de la matriz base asegura bajos niveles de unión inespecífica lo que produce bajos niveles de impurezas procedentes de la célula huésped en la mezcla de elución.
Storage and Stability
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocolos
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.