805762
TSKgel® G3000PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® G3000PW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 05762
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
12 μm
tamaño de poro
200 Å pore diameter
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)