805103
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinónimos:
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC TSKgel® G3000SW, phase diol, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 05103
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
50 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
60 cm × 7.5 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
10 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
General description
Physical form
Legal Information
analytical column
antibody
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)