805371
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® SW Series GFC Guard Columns, Precolumna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tipo de precolumna TSKgel® SW, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 05371
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
250 Å
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Información legal
columna analítica
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)