Merck
76694
Supelco
2-Methylresorcinol
analytical standard
Sinónimos:
2,6-Dihydroxytoluene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein:
2042177
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
264 °C (lit.)
mp
114-120 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clave InChI
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)