59354-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
C8 Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC Discovery® C8, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
7.5% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
200 m2/g
surface coverage
3.4 μmol/m2
impurities
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
matrix active group
C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
Application
Features and Benefits
• Selectividad y retención clásica C18
• Excelente forma del pico
• Estable, separaciones CL/EM (LC/MS) sin sangrado
• Similar selectividad que la C18, con menor retención hidrófoba.
Legal Information
guard cartridge
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered